Merck
617180
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl)phthalat-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Synonym(e):
DEHP-3,4,5,6-d4, Deuteriertes Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Deuteriertes DEHP, Dioctylphthalat-3,4,5,6-d4, Phthalsäure-3,4,5,6-d4-bis(2-ethylhexylester)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24D4H34O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
bp
231 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1[2H])C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11D,12D,15D,16D
InChIKey
BJQHLKABXJIVAM-SAQXESPHSA-N
Anwendung
Bis(2-ethylhexyl)phthalat-3,4,5,6-d4 wir zur Untersuchung des Einflusses einer umweltrelevanten Dosis von DEHP auf die Adipogenese im menschlichen Kulturmodell SGBS eingesetzt. Es kann zur Untersuchung des quantitativen Abbaus von Phthalatestern in Innenräumen durch sowohl biotische als auch abiotische Mechanismen verwendet werden.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaowei Liu et al.
Environmental science and pollution research international, 22(14), 10690-10698 (2015-03-11)
The first nationwide survey of six phthalates (diethyl phthalate (DEP); dimethyl phthalate (DMP); di-n-butyl phthalate (DBP); butyl benzyl phthalate (BBP); bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP); din-octyl phthalate (DnOP)) in drinking waters from waterworks was conducted across seven geographical zones in China. Of