Wichtige Dokumente
616699
Mevalonsäurelacton-methyl-d3
99 atom % D, ≥97% (CP)
Synonym(e):
DL-Mevalon-Methyl-d3-lacton
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D3H7O3
Molekulargewicht:
133.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
≥97% (CP)
Form
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
InChIKey
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?