Merck
613886
Sigma-Aldrich
Methan-d4
99 atom % D, 99.99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CD4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
0.55 (vs air)
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99.99% (CP)
Form
gas
bp
−161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−183 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D4
InChIKey
VNWKTOKETHGBQD-JQYAHLJZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F
Flammpunkt (°C)
-18 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)