Wichtige Dokumente
613541
Ethylen-d4-diamin -dihydrochlorid
98 atom % D
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2NCD2CD2NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i1D2,2D2;;
InChIKey
OHHBFEVZJLBKEH-RIZDZYNXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?