Merck
612715
Supelco
Trichlorfluormethan -Lösung
NMR reference standard, 50% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
NMR reference standard
Konzentration
50% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
SMILES String
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
InChIKey
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Trichlorofluoromethane solution may be used as a NMR reference standard for the quantitative determination of haloperidol, selectively in pharmaceutical preparations and human serum using 19F nuclear magnetic resonance(19F NMR)technique.
Menge
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
19 F NMR as a powerful technique for the assay of anti-psychotic drug haloperidol in human serum and pharmaceutical formulations
Shamsipur M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3), 1116-1121 (2007)