Merck
612545
Supelco
Gadolinium(III)-chlorid -Lösung
NMR reference standard, 1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, DSS 0.1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Lineare Formel:
GdCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
DSS, 0.1%
water, 1%
Konzentration
1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
SMILES String
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Gradient shimming
Menge
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)