Merck
609951
Sigma-Aldrich
Silicium(IV)-oxid-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Lineare Formel:
Si18O2
Molekulargewicht:
64.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101527
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[18O]=[Si]=[18O]
InChI
1S/O2Si/c1-3-2/i1+2,2+2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-XPULMUKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)