Merck
608882
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N-acetat
40-70 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO215NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
40-70 atom % 15N
Mol-Gew.
77.63 by atom % calculation (at 55 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)