Merck
607940
Sigma-Aldrich
L-Leucin-13C6,d10
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
(13CD3)213CD13CD213CD(NH2)13CO2H
Molekulargewicht:
147.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+16
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1D3,2+1D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-MMDPJQIISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)