607525
Bromessigsäure-13C2,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
208 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1D2,2+1/hD
InChIKey
KDPAWGWELVVRCH-GLDNNCGESA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?