Wichtige Dokumente
607401
Essigsäure-13C2,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CD313CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Dichte
1.153 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3,2+1/hD
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-KXDICUDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?