Wichtige Dokumente
606480
Terephthalsäure-α,α′-13C2-dimethylester
99 atom % 13C, 99% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C1C9H10O4
Molekulargewicht:
195.18
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
139-141 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O=C(OC)C1=CC=[13C](C(OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i7+1
InChIKey
WOZVHXUHUFLZGK-CDYZYAPPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
285.8 °F
Flammpunkt (°C)
141.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)