Merck
606391
Sigma-Aldrich
1-Brom-3-fluor-benzol-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
Br13C6H4F
Molekulargewicht:
180.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
149-151 °C (lit.)
Dichte
1.620 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
F[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](Br)[13cH]1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
QDFKKJYEIFBEFC-IDEBNGHGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)