Wichtige Dokumente
606154
Vanillin-methoxy-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxy-13C-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1+1
InChIKey
MWOOGOJBHIARFG-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)