Merck
605093
Sigma-Aldrich
L-Tyrosin-phenyl-4-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
L-4-Hydroxyphenyl-4-13C-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC8H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Optische Aktivität
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[C@@H](Cc1cc[13c](O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i7+1
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-VGFAOSRESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)