Wichtige Dokumente
604496
2-Methyl-1,3-butadien-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
Synonym(e):
Isoprene-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥97% (CP)
Enthält
p-tert-butylcatechol as stabilizer
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-146 °C (lit.)
Dichte
0.681 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(=[13CH2])C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i2+1
InChIKey
RRHGJUQNOFWUDK-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-65.2 °F
Flammpunkt (°C)
-54 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)