Wichtige Dokumente
604151
Phthaloylchlorid-2,2′-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
1,2-Benzenedi(carbonyl-13C) dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
269-271 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6-12 °C (lit.)
Dichte
1.423 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl[13C](=O)c1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H/i7+1,8+1
InChIKey
FYXKZNLBZKRYSS-BFGUONQLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)