Merck
604003
Sigma-Aldrich
Acetanilid-13C7 (ring-13C6, carbonyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH313CONH13C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
304 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Dichte
1.283 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
C[13C](=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChIKey
FZERHIULMFGESH-NWWRDLAKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetanilide-13C7, isotopically labeled analogue of acetanilide.
Anwendung
Acetanilide-13C7 is used to study interaction sites of acetanilide with organic matter surrogates using nuclear magnetic resonance (NMR) techniques.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
321.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
161.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shalini Jayasundera et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(13), 3829-3835 (2003-06-12)
The dynamics of acetanilide pesticide interactions with organic matter (OM) surrogates were examined using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Differences in the relative changes in (13)C and (1)H spin-lattice relaxation times (T(1)) were measured at multiple molecular sites of metolachlor