Wichtige Dokumente
603058
Wasser-17O
70-75.9 atom % 17O, 99% (CP)
Synonym(e):
17O Labeled water
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H217O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
19.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
50202301
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
70-75.9 atom % 17O
Assay
99% (CP)
Mol-Gew.
18.72 by atom % calculation
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?