Wichtige Dokumente
602787
Sauerstoff-17O2
10 atom % 17O
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
17O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
10 atom % 17O
Assay
99% (CP)
Form
gas
Mol-Gew.
32.2 by atom % calculation (10 atom % 17O)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
InChIKey
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?