Wichtige Dokumente
602108
Xenon-126Xe
2 atom %
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
126Xe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142001
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
2 atom %
Assay
≥99.5% (Total Xenon)
Form
gas
Verunreinigungen
<0.5% Total others
Massenverschiebung
M-6
SMILES String
[126Xe]
InChI
1S/Xe/i1-5
InChIKey
FHNFHKCVQCLJFQ-FTXFMUIASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?