595675
2-Brom-5-fluorpyridin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
80-83 °C/44 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-31 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChIKey
UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)