Wichtige Dokumente
589888
Methylamin-d5
99 atom % D
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CD3ND2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
bp
-6.3 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3/hD2
InChIKey
BAVYZALUXZFZLV-OMNVKBNWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Lecture bottle with SS CGA 110/180 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?