Merck
589594
Sigma-Aldrich
1-Propanol-2,2-d2
98 atom % D
Synonym(e):
Propyl-2,2-d2 Alkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CD2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
97 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-127 °C (lit.)
Dichte
0.830 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(C)CO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i2D2
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-CBTSVUPCSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)