Wichtige Dokumente
588415
Cyclopentylborsäure
≥95%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
126 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OB(O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H11BO2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5,7-8H,1-4H2
InChIKey
VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant involved in:
- Cross coupling reactions with quinones or aromatic amines
- Arylation and alkylation of diphenylisoxazole
- Ruphos-mediated Suzuki cross coupling reactions
Hinweis zur Analyse
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?