Merck
588245
Sigma-Aldrich
Bis(4-aminophenyl)-ether-15N2
98 atom % 15N
Synonym(e):
4,4′-Oxydianilin-15N2
About This Item
Lineare Formel:
O(C6H415NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
bp
188-192 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2]c1ccc(Oc2ccc([15NH2])cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i13+1,14+1
InChIKey
HLBLWEWZXPIGSM-SBAVNFSASA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
426.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
219 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)