Merck
587915
Sigma-Aldrich
m-Xylol-dimethyl-d6
98 atom % D
Synonym(e):
1,3-Dimethyl-d6-benzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
138-139 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-48 °C (lit.)
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IVSZLXZYQVIEFR-WFGJKAKNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)