Merck
586609
Sigma-Aldrich
Essigsäureanhydrid-2,2′-13C2,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(13CD3CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
bp
138-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-73 °C (lit.)
Dichte
1.164 g/mL at 25 °F
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)OC(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
InChIKey
WFDIJRYMOXRFFG-KLFIIISESA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)