Wichtige Dokumente
573515
Germanium(II)-chloriddioxan-Komplex (1:1)
Synonym(e):
Dioxanedichlorogermylene, Germanium dichloride-dioxane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: germanium
Konzentration
25.3-35.8% (silver nitrate titration)
SMILES String
Cl[Ge]Cl.C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2.Cl2Ge/c1-2-6-4-3-5-1;1-3-2/h1-4H2;
InChIKey
NYMJLNHIEKAQSD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To synthesize Germanium oxide nanoparticles.
- To prepare a heterocyclic germylene complex that can be used as an atomic layer deposition precursor to fabricate germanium thin films.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
573515-10G | 4061832620992 |