Merck
571466
Sigma-Aldrich
4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan
89%
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
89%
Brechungsindex
n20/D 1.4400 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
Dichte
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
ketal
SMILES String
CC1(C)OCC(CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
YYEZYENJAMOWHW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)