Wichtige Dokumente
570079
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol-1,2,6,6-d4
98 atom % D
Synonym(e):
Menthol-plus its 3 isomers-1,2,6,6-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
OC1([2H])C(C(C)C)([2H])CCC(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/i6D2,9D,10D
InChIKey
NOOLISFMXDJSKH-JKQVIGAJSA-N
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)