Wichtige Dokumente
570060
Propen-13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propylen-13C3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
QQONPFPTGQHPMA-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-162.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-108 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)