Wichtige Dokumente
568864
Fluoreszein-O-methacrylat
95%
Synonym(e):
3′-Methacryloxy-spiro(benzo[c]-furan[1,9’])-xanthen-3-on, Methacryloyloxy-fluorescein
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
227-232 °C (lit.)
λmax
490 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O6/c1-13(2)22(26)28-15-8-10-19-21(12-15)29-20-11-14(25)7-9-18(20)24(19)17-6-4-3-5-16(17)23(27)30-24/h3-12,25H,1H2,2H3
InChIKey
YMHPNLUYVDEYCI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
568864-1G | 4061832597034 |
568864-500MG | 4061833281451 |