Wichtige Dokumente
553131
Tetrakis(ethylmethylamid)zirconium(IV)
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
TEMAZ, Tetrakis-(ethylmethylamino)-zirkonium(IV)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: zirconium
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(C)[Zr](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Zr/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChIKey
SRLSISLWUNZOOB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.