Wichtige Dokumente
546488
2,5-Bis-(chlormethyl)-1,4-bis-(3′,7′-dimethyloctyloxy)-benzol
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(ClCH2)2C6H2(O(CH2)2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
487.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCOc1cc(CCl)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CCl
Anwendung
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)