Wichtige Dokumente
542822
4-(Trifluormethyl)benzamidoxim
97%
Synonym(e):
N-Hydroxy-4-trifluormethylbenzamidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
125-130 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
oxime
SMILES String
N\C(=N/O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
InChIKey
QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)