Merck
541451
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylnaphthalin)
average Mw ~30,000, powder
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C10H7)]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Mol-Gew.
average Mw ~30,000
Übergangstemp.
Tm 148 °C (DSC)
SMILES String
C=Cc1cccc2ccccc12
InChIKey
IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used to measure optical Kerr effect. Also used as an efficient hole transporter.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)