538078
Propionylchlorid-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 1 mmol/g loading
Synonym(e):
Carboxychlor-2-funktionalisiertes Silicagel
About This Item
Empfohlene Produkte
Kennzeichnungsgrad
1 mmol/g loading
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[SiH2].CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO.H2OSi/c1-2-3(4)5;1-2/h2H2,1H3;2H2
InChIKey
IYPMNWVACSXYDT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)