Wichtige Dokumente
537306
D-Hydroorotsäure
98%
Synonym(e):
R-2,6-Dioxohexahydro-4-pyrimidin-carbonsäure, Dihydro-D-orotsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −33°, c = 1 in NaHCO3
mp (Schmelzpunkt)
255 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)[C@H]1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m1/s1
InChIKey
UFIVEPVSAGBUSI-UWTATZPHSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)