Merck
536250
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(chlormethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzol
98%
About This Item
Lineare Formel:
(ClCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
SMILES String
CCCCC(CC)COc1cc(CCl)c(OC)cc1CCl
InChI
1S/C17H26Cl2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
InChIKey
TXAVEVGYOGQVAN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Conducting polymer precursor.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Light-Emitting Polymers