Merck
535850
Sigma-Aldrich
Bis(octadecyl)hydroxylamin
powder, 65%
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)17]2NOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Konzentration
65%
mp (Schmelzpunkt)
96-99 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75NO/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-36H2,1-2H3
InChIKey
ITUWQZXQRZLLCR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
UV light stabilizer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)