Wichtige Dokumente
532169
(R)-(−)-N-Boc-3-pyrrolidinol
98%
Synonym(e):
N-tert-Butoxycarbonyl-(R)-(−)-3-pyrrolidinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −26±1, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3/t7-/m1/s1
InChIKey
APCBTRDHCDOPNY-SSDOTTSWSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
532169-1G | 4061826129753 |
532169-5G | 4061832986340 |