Wichtige Dokumente
527084
Nafion™ perfluoriertes Ionenaustauscher-Harz -Lösung
5 wt. % in mixture of lower aliphatic alcohols and water, contains 45% water
Synonym(e):
D-520
About This Item
Empfohlene Produkte
Äquiv.gew.
1,000
Enthält
45% water
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
5 wt. % in mixture of lower aliphatic alcohols and water
Brechungsindex
n20/D 1.368
bp
91-104 °C
Dichte
0.924 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChIKey
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.