525693
6-Brom-2-pyridincarboxaldehyd
97%
Synonym(e):
2-Bromo-6-formylpyridine, 2-Bromopyridine-6-carboxaldehyde, 2-Bromopyridyl-6-carboxaldehyde, 2-Formyl-6-bromopyridine, 6-Bromo-2-formylpyridine, 6-Bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 6-Bromopicolinaldehyde, 6-Bromopyridine-2-aldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
81-85 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H
InChIKey
QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 6-([2,2′-bi(1,3-dithiolylidene)]-4-yl)picolinaldehyde
- tris(2-pyridylmethyl)amine (Tpy) derivative having Tpy core bearing a 3-formyl-phenyl substituent on one of the three arms
- syn- and anti- forms of 4-(6-bromopyridin-2-yl)-3-methyl-3-phenyloxetan-2-one
- 6-(2,4,6-triisopropylphenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?