Merck
521493
Sigma-Aldrich
4-Butylphenylboronsäure
≥95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3C6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
91-97 °C (lit.)
SMILES String
CCCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8,12-13H,2-4H2,1H3
InChIKey
UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for:
Suzuki-Miyaura cross-couplings
NHC-Iron-catalyzed aerobic oxidative aromatic esterification of aldehydes
Palladium-catalyzed oxidative Heck-type reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)