Wichtige Dokumente
521132
1-Ethinyl-2,4,5-trimethylbenzol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(cc1C)C#C
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-7-9(3)8(2)6-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
InChIKey
FXHLQHXVJWYAGQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)