Wichtige Dokumente
52045
Hexacyclen
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecan
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H30N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.41
Beilstein:
1105038
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (NT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
147-152 °C
SMILES String
C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
InChIKey
RVJABZUDCPZPPM-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Nitrogen analog of 18-crown-6 in which the secondary amines act as excellent electron donors to transition metal cations. Review
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
D.H. Busch
Accounts of Chemical Research, 11, 392-392 (1978)