Merck
513989
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-desoxy-β-D-galactopyranosid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +23°, c = 1% in DMSO
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
InChIKey
KSRDTSABQYNYMP-FPRJBGLDSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
513989-500MG4061832492698