Merck
513911
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzolthiol Natriumsalz
98%
Synonym(e):
4-Thiocresol sodium salt, Sodium 4-methylphenylthiolate, p-Methylthiophenol sodium salt, p-Thiocresol sodium salt
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(S[Na])cc1
InChI
1S/C7H8S.Na/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5,8H,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
PRORQUQEDGGDQO-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Metallation reactions. Part 35: A change of the regiochemistry in the metallation of (alkylthio) arenes.
Cabiddu MG, et al.
Tetrahedron, 3915-3920 (2004)