Merck
513245
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-methoxypyrimidin
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
157-160 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(N)ncn1
InChI
1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChIKey
VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)